Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-4-azaoctacosan-28-oic acid, Fmoc-N-PEG7-acid
BIPG1401-500MG BIPG1401-100MG
APOSBIPG1401-500MGEA 5100 NOK
APOSBIPG1401-500MG APOSBIPG1401-100MG
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Formel: C₃₂H₄₅NO₁₁
MW: 619,7 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26142985
CAS-nummer: 1863885-74-8