Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG2-CH2-Boc
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 2500 NOK
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formel: C₁₀H₂₀O₅
MW: 220,263 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25959245
CAS-nummer: 149299-82-1