Mal-amido-PEG12-NHS
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 4475 NOK
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formel: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
MW: 865,916 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11041148
CAS-nummer: 326003-46-7