Propargyl-PEG3-Bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(2-(2-(2-Bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 8050 NOK
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Formel: C₉H₁₅BrO₃
MW: 251,118 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD28505517
CAS-nummer: 203740-63-0