t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1800-500MG BIPG1800-100MG BIPG1800-1G
APOSBIPG1800-500MGEA 2350 NOK
APOSBIPG1800-500MG APOSBIPG1800-100MG APOSBIPG1800-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Formel: C₁₂H₂₃NO₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22056304
CAS-nummer: 1365655-91-9