Thiol-PEG2-acid
Leverandør: Apollo Scientific
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 4475 NOK
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Formel: C₇H₁₄O₄S
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24503001
CAS-nummer: 1379649-73-6