endo-BCN-PEG3-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIPG1890-10MG BIPG1890-25MG
APOSBIPG1890-10MGEA 1625 NOK
APOSBIPG1890-10MG APOSBIPG1890-25MG
endo-BCN-PEG3-acid
endo-BCN-PEG3-acid
Formel: C₂₀H₃₁NO₇
MW: 397,462 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31692198
CAS-nummer: 1807501-82-1