5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BISC1001-1MG BISC1001-5MG
APOSBISC1001-1MGEA 0 NOK
APOSBISC1001-1MG APOSBISC1001-5MG
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Formel: [₁₃C]₄C₃H₁₀[₁₅N]₃NO₃
MW: 205,13 g/mol
Smeltepunkt: 305 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656111
CAS-nummer: 1173022-65-5