Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 8925 NOK
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Formel: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
MW: 244,133 g/mol
Smeltepunkt: 224…226 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11656105
CAS-nummer: 1173023-45-4