Pyridoxine-[2H3].HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BISC1047-1MG BISC1047-5MG
APOSBISC1047-1MGEA 7025 NOK
APOSBISC1047-1MG APOSBISC1047-5MG
Pyridoxine-[2H3].HCl
Pyridoxine-[2H3].HCl
Formel: C₈H₈D₃NO₃·ClH
MW: 208,657 g/mol
Smeltepunkt: 214 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656714
EINECS: 200-386-2