Resorufin-[2H6]
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BISC1048-10MG BISC1048-50MG
APOSBISC1048-10MGEA 7425 NOK
APOSBISC1048-10MG APOSBISC1048-50MG
Resorufin-[2H6]
Resorufin-[2H6]
Formel: C₁₂HD₆NO₃
MW: 219,226 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11656671
CAS-nummer: 1196157-65-9