Umckalin
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxycoumarin
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 9125 NOK
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formel: C₁₁H₁₀O₅
MW: 222,194 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16036238
CAS-nummer: 43053-62-9