2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(1H-Indol-2-yl)pyridine
OR01566-250MG OR01566-1G
APOSOR01566-250MGEA 2425 NOK
APOSOR01566-250MG APOSOR01566-1G
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,232 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04966830
CAS-nummer: 21182-07-0