3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chlorotetrahydrothiophene-3-ol 1,1-dioxide, 4-Chloro-3-hydroxythiolane 1,1-dioxide
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 7600 NOK
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Formel: C₄H₇ClO₃S
MW: 170,615 g/mol
Smeltepunkt: 163…167 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005486
CAS-nummer: 49592-61-2