5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 555 NOK
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01566583
CAS-nummer: 29212-25-7
FN: 1759
ADR: 8,III