4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (4-Formyl-phenyl)-carbamicacidtert-butylester, tert-Butyl (4-formylphenyl)carbamate
OR01705-5G
APOSOR01705-5GEA 1925 NOK
APOSOR01705-5G
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,252 g/mol
Smeltepunkt: 138…142 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245541
CAS-nummer: 144072-30-0