5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-50MGEA 270 NOK
APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₂₀H₁₄N₂O₂
MW: 314,337 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06245487
CAS-nummer: 144252-16-4