6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR01789-1G OR01789-250MG
APOSOR01789-1GEA 5625 NOK
APOSOR01789-1G APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₁₂H₈ClN₃
MW: 229,665 g/mol
Smeltepunkt: 195…200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03407868
CAS-nummer: 1844-53-7