4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Cyanobenzyl)piperazine
OR0230-5G OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA 4125 NOK
APOSOR0230-5G APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972584
CAS-nummer: 89292-70-6
New Product