1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-imidazole
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 4775 NOK
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formel: C₉H₁₆N₄
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 124…126 °C (0,3 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03412120
CAS-nummer: 381721-55-7