2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10251-250MG OR10251-5G
APOSOR10251-250MGEA 915 NOK
APOSOR10251-250MG APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₃
MW: 281,735 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00590283
CAS-nummer: 101937-67-1