2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-3-carboxy-4,5-dimethylthiophene, 3-Carboxy-4,5-dimethylthiophen-2-amine
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 3550 NOK
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00456549
CAS-nummer: 55502-96-0