3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-boronocinnamate
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 2250 NOK
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BO₄
MW: 206,003 g/mol
Smeltepunkt: 126…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179477
CAS-nummer: 380430-59-1