(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (E)-Pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 1300 NOK
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Formel: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,951 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01074677
CAS-nummer: 59239-44-0