Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3-Hydroxyphenyl)phosphonic acid diethyl ester
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 8525 NOK
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formel: C₁₀H₁₅O₄P
MW: 230,197 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01112119
CAS-nummer: 33733-32-3