Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (10-aminodecyl)carbamate
OR1097-1G OR1097-250MG
APOSOR1097-1GEA 1975 NOK
APOSOR1097-1G APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Formel: C₁₅H₃₂N₂O₂
MW: 272,427 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02094501
CAS-nummer: 216961-61-4