Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (12-aminododecyl)carbamate, tert-Butyl (12-aminododec-1-yl)carbamate, 1,12-Diaminododecane, N-BOC protected, Boc-NH-C12-NH2
OR1098-100MG OR1098-250MG OR1098-1G
APOSOR1098-100MGEA 895 NOK
APOSOR1098-100MG APOSOR1098-250MG APOSOR1098-1G
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected
Formel: C₁₇H₃₆N₂O₂
MW: 300,48 g/mol
Smeltepunkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02094503
CAS-nummer: 109792-60-1