(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR110051-1G OR110051-5G
APOSOR110051-1GEA 2300 NOK
APOSOR110051-1G APOSOR110051-5G
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,236 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24850048
CAS-nummer: 1440531-71-4