2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 2600 NOK
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂S
MW: 246,285 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14897196
CAS-nummer: 149771-15-3