Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 2750 NOK
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₂
MW: 230,347 g/mol
Kokepunkt: 96…100 °C (0,1 mm Hg)
Smeltepunkt: 113…114 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02094498
CAS-nummer: 99733-18-3