6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Heptyl-1H-indazol-6-amine
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 4575 NOK
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Formel: C₁₄H₂₁N₃
MW: 231,337 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12103247
CAS-nummer: 1155102-93-4