5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Morpholino-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 1450 NOK
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₆H₁₀N₄OS
MW: 186,235 g/mol
Smeltepunkt: 194…196 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06243029
CAS-nummer: 71125-44-5