4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 2725 NOK
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formel: C₉H₁₁N₃O
MW: 177,203 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13176793
CAS-nummer: 1305711-34-5