Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 1050 NOK
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11183528
CAS-nummer: 64818-79-7
FN: 3259
ADR: 8,III