1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 3475 NOK
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₂
MW: 258,316 g/mol
Smeltepunkt: 228 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06739714
CAS-nummer: 100957-76-4