(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 3225 NOK
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₁₂OS
MW: 168,256 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059489
CAS-nummer: 51632-08-7