2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 2450 NOK
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formel: C₅H₈N₂O₂S₂
MW: 192,259 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00178766
CAS-nummer: 80466-90-6