Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 5725 NOK
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₃
MW: 277,319 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18804164
CAS-nummer: 1427460-41-0