4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 3550 NOK
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11505356
CAS-nummer: 167626-55-3