2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 1550 NOK
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO₃
MW: 243,687 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09673384
CAS-nummer: 928713-27-3