(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR110842-1G OR110842-250MG
APOSOR110842-1GEA 12300 NOK
APOSOR110842-1G APOSOR110842-250MG
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
(3,3-Dimethoxy-1-methylpropylidene)malononitrile
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09030793
CAS-nummer: 410547-37-4