3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR110878-1G OR110878-5G OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA 2875 NOK
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅NOS
Kokepunkt: 72…74 °C (0,1 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24052834
CAS-nummer: 57059-18-4
FN: 2810
ADR: 6.1,III