4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
OR110880-1G OR110880-250MG OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA 4300 NOK
APOSOR110880-1G APOSOR110880-250MG APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Formel: C₁₄H₁₃N₃O
MW: 239,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD26939170
CAS-nummer: 871708-37-1