3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110886-1G OR110886-5G
APOSOR110886-1GEA 1450 NOK
APOSOR110886-1G APOSOR110886-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04358395
CAS-nummer: 4770-70-1