2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR110890-1G OR110890-5G OR110890-10G
APOSOR110890-1GEA 2300 NOK
APOSOR110890-1G APOSOR110890-5G APOSOR110890-10G
2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
2,2,2-Trichloro-1-(6-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₉H₄Cl₄N₂O
MW: 297,953 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD25976397
CAS-nummer: 1823257-78-8