Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR111000-1G OR111000-5G
APOSOR111000-1GEA 0 NOK
APOSOR111000-1G APOSOR111000-5G
Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Ethyl thiophene-2-carboximidoate hydrochloride
Formel: C₇H₉NOS·ClH
MW: 191,678 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09953263
CAS-nummer: 54610-52-5