5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 2775 NOK
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239,291 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01934740
CAS-nummer: 261363-53-5