3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 2875 NOK
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,225 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01871320
CAS-nummer: 138621-63-3