5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 6925 NOK
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
MW: 296,365 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19443226
CAS-nummer: 439578-97-9