4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR111580-1G OR111580-250MG
APOSOR111580-1GEA 1400 NOK
APOSOR111580-1G APOSOR111580-250MG
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₃BrN₂O₂
MW: 261,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32066835
CAS-nummer: 2391987-04-3